Tisk…
5-Nitropyridin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345287-1G OR345287-250MG
APOSOR345287-1GEA 6390 CZK
APOSOR345287-1G APOSOR345287-250MG
5-Nitropyridin-3-ol 95%
5-Nitropyridin-3-ol
Vzorec: C5H4N2O3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114224
CAS číslo: 186593-26-0