Tisk…
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345271-5G
APOSOR345271-5GEA 1950 CZK
APOSOR345271-5G
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂N₂O₂
MW: 281,8896 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233994
CAS číslo: 15862-36-9