Tisk…
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR345265-10G OR345265-1G OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA 5630 CZK
APOSOR345265-10G APOSOR345265-1G APOSOR345265-5G
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClIN
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095293
CAS číslo: 153034-88-9