Tisk…
3-Chloro-4-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345250-10G OR345250-1G OR345250-5G
APOSOR345250-10GEA 10250 CZK
APOSOR345250-10G APOSOR345250-1G APOSOR345250-5G
3-Chloro-4-nitropyridine
3-Chloro-4-nitropyridine
Vzorec: C5H3ClN2O2
Bod varu: 256 °C
Bod tání: 25…26 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00490146
CAS číslo: 13194-60-0