5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR345245-1G
OR345245-5G
APOSOR345245-1GEA
900
CZK
APOSOR345245-1G
APOSOR345245-5G
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol
Vzorec:
C₅H₃BrClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09835248 CAS číslo: 130115-85-4 |