2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR345207-1G
OR345207-5G
APOSOR345207-1GEA
3640
CZK
APOSOR345207-1G
APOSOR345207-5G
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095074 CAS číslo: 112163-03-8 |