Tisk…
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345196-1G OR345196-5G
APOSOR345196-1GEA 1240 CZK
APOSOR345196-1G APOSOR345196-5G
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 96%
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₃BrClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504898
CAS číslo: 1072944-56-9