Tisk…
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345185-1G OR345185-5G
APOSOR345185-1GEA 695 CZK
APOSOR345185-1G APOSOR345185-5G
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504927
CAS číslo: 1050501-88-6