Tisk…
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345166-5G OR345166-1G OR345166-25G
APOSOR345166-5GEA 7840 CZK
APOSOR345166-5G APOSOR345166-1G APOSOR345166-25G
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
5-Nitropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368184
CAS číslo: 100367-55-3