Tisk…
4-Methoxy-o-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345161-25G OR345161-5G
APOSOR345161-25GEA 1410 CZK
APOSOR345161-25G APOSOR345161-5G
4-Methoxy-o-toluic acid
4-Methoxy-o-toluic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod tání: 177…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020291
CAS číslo: 6245-57-4