Tisk…
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-iodopyridin-4-amine, 3-Bromo-5-iodo-4-pyridylamine
OR345153-1G OR345153-10G OR345153-5G
APOSOR345153-1GEA 2690 CZK
APOSOR345153-1G APOSOR345153-10G APOSOR345153-5G
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 95+%
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,91 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781147
CAS číslo: 902837-39-2