Tisk…
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345152-1G OR345152-25G OR345152-5G
APOSOR345152-1GEA 622 CZK
APOSOR345152-1G APOSOR345152-25G APOSOR345152-5G
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇IO₃
Bod tání: 147…151 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07780726
CAS číslo: 89942-34-7