Tisk…
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345146-100MG OR345146-250MG
APOSOR345146-100MGEA 6450 CZK
APOSOR345146-100MG APOSOR345146-250MG
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798282
CAS číslo: 885952-26-1