Tisk…
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345143-25G OR345143-5G
APOSOR345143-25GEA 1800 CZK
APOSOR345143-25G APOSOR345143-5G
2-(Benzyloxy)benzoic acid
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051940
CAS číslo: 14389-86-7