Tisk…
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 1660 CZK
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 190…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01098212
CAS číslo: 78238-14-9