Tisk…
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345132-1G OR345132-5G
APOSOR345132-1GEA 695 CZK
APOSOR345132-1G APOSOR345132-5G
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine 98%
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798281
CAS číslo: 725256-57-5