3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345117-10G
OR345117-5G
APOSOR345117-10GEA
6550
CZK
APOSOR345117-10G
APOSOR345117-5G
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅NO₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017003 CAS číslo: 602-00-6 |