Tisk…
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345112-25G OR345112-5G
APOSOR345112-25GEA 9430 CZK
APOSOR345112-25G APOSOR345112-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Bod tání: 207…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045855
CAS číslo: 56363-84-9