Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345093-25G OR345093-5G
APOSOR345093-25GEA 8930 CZK
APOSOR345093-25G APOSOR345093-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C5H6N2O2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00608153
CAS číslo: 40704-11-8