2-Chloro-3-nitrobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR345092-25G
OR345092-100G
OR345092-5G
APOSOR345092-25GEA
2610
CZK
APOSOR345092-25G
APOSOR345092-100G
APOSOR345092-5G
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid 99%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄ClNO₄ Bod tání: 182…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007069 CAS číslo: 3970-35-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...