Tisk…
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345090-10G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 910 CZK
APOSOR345090-10G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086033
CAS číslo: 38940-62-4