Tisk…
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345088-25G OR345088-1G OR345088-5G
APOSOR345088-25GEA 2690 CZK
APOSOR345088-25G APOSOR345088-1G APOSOR345088-5G
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Bod tání: 213…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016512
CAS číslo: 37908-96-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III