Tisk…
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345082-1G OR345082-5G
APOSOR345082-1GEA 2440 CZK
APOSOR345082-1G APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839905
CAS číslo: 357263-41-3