Tisk…
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1(n)-tosyl-7-azaindole
OR345081-1G OR345081-10G OR345081-5G
APOSOR345081-1GEA 2280 CZK
APOSOR345081-1G APOSOR345081-10G APOSOR345081-5G
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₁₄H₁₁BrN₂O₂S
MW: 351,2200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10575009
CAS číslo: 348640-07-3