5-Amino-2-iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345071-1G
OR345071-5G
APOSOR345071-1GEA
2440
CZK
APOSOR345071-1G
APOSOR345071-5G
5-Amino-2-iodopyridine 98%
5-Amino-2-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₅IN₂ MW: 220.01 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02706663 CAS číslo: 29958-12-1 |