Tisk…
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 2360 CZK
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05670545
CAS číslo: 25194-01-8