7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
OR345049-1G
OR345049-5G
APOSOR345049-1GEA
0
CZK
APOSOR345049-1G
APOSOR345049-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Vzorec:
C₁₀H₈O₄ MW: 192,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016972 CAS číslo: 2107-77-9 |