Tisk…
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345048-25G OR345048-5G
APOSOR345048-25GEA 6950 CZK
APOSOR345048-25G APOSOR345048-5G
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Bod tání: 187…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013995
CAS číslo: 20849-78-9