Tisk…
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345043-5G OR345043-1G
APOSOR345043-5GEA 4370 CZK
APOSOR345043-5G APOSOR345043-1G
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075231
CAS číslo: 20059-73-8