Tisk…
2-Methylnicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyano-2-methylpyridine
OR345035-1G OR345035-5G
APOSOR345035-1GEA 2530 CZK
APOSOR345035-1G APOSOR345035-5G
2-Methylnicotinonitrile
2-Methylnicotinonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254420
CAS číslo: 1721-23-9