Tisk…
3-Amino-4-ethoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345032-1G OR345032-250MG OR345032-500MG
APOSOR345032-1GEA 2400 CZK
APOSOR345032-1G APOSOR345032-250MG APOSOR345032-500MG
3-Amino-4-ethoxypyridine
3-Amino-4-ethoxypyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234351
CAS číslo: 1633-43-8