Tisk…
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345031-1G OR345031-5G
APOSOR345031-1GEA 622 CZK
APOSOR345031-1G APOSOR345031-5G
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277306
CAS číslo: 160599-70-2