Tisk…
Sulphapyridine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345024-100G OR345024-25G
APOSOR345024-100GEA 1240 CZK
APOSOR345024-100G APOSOR345024-25G
Sulphapyridine 98+%
Sulphapyridine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038036
CAS číslo: 144-83-2