Tisk…
3,4-Dibromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345020-100G OR345020-25G OR345020-5G
APOSOR345020-100GEA 8040 CZK
APOSOR345020-100G APOSOR345020-25G APOSOR345020-5G
3,4-Dibromopyridine
3,4-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Bod tání: 71…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234016
CAS číslo: 13534-90-2