Tisk…
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345006-1G OR345006-250MG
APOSOR345006-1GEA 9100 CZK
APOSOR345006-1G APOSOR345006-250MG
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Vzorec: C₆H₃IN₂
Bod tání: 119…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729285
CAS číslo: 10386-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III