Tisk…
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345004-1G OR345004-5G
APOSOR345004-1GEA 1450 CZK
APOSOR345004-1G APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Bod tání: 177…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093781
CAS číslo: 101084-96-2