Tisk…
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-N-(Boc)-indole-2-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR3437-1G OR3437-5G
APOSOR3437-1GEA 827 CZK
APOSOR3437-1G APOSOR3437-5G
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅BClNO₄
MW: 295.53
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114582
CAS číslo: 475102-11-5