Tisk…
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 10350 CZK
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Vzorec: C₅H₅BO₄S
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689521
CAS číslo: 913835-91-3