Tisk…
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3432-1G OR3432-500MG OR3432-100MG
APOSOR3432-1GEA 7440 CZK
APOSOR3432-1G APOSOR3432-500MG APOSOR3432-100MG
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀BNO₄S
MW: 251.063 g/mol
Bod tání: 220…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689522
CAS číslo: 913835-90-2