2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3424-1G
OR3424-5G
OR3424-10G
APOSOR3424-1GEA
622
CZK
APOSOR3424-1G
APOSOR3424-5G
APOSOR3424-10G
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BClO₄ Bod tání: 140…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689530 CAS číslo: 603122-80-1 |