Tisk…
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Veratroyl chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride
OR3420-25G OR3420-5G OR3420-100G
APOSOR3420-25GEA 2440 CZK
APOSOR3420-25G APOSOR3420-5G APOSOR3420-100G
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 97%
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Bod varu: 95…98 °C/1mmHg
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000674
CAS číslo: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II