Tisk…

1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid

OR3419-1G OR3419-5G
APOSOR3419-1GEA 1040 CZK
APOSOR3419-1G APOSOR3419-5G
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, technická kvalita
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Bod tání: 245…251 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00111651
CAS číslo: 3622-35-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR