2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3414-1G
OR3414-5G
APOSOR3414-1GEA
910
CZK
APOSOR3414-1G
APOSOR3414-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 98%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₈O₃ Bod tání: 194…197 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085012 CAS číslo: 76429-73-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...