Tisk…

5-Hydroxybenzofurazan

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Hydroxy-2,1,3-benzoxadiazole

OR3413-1G OR3413-5G OR3413-250MG
APOSOR3413-1GEA 1990 CZK
APOSOR3413-1G APOSOR3413-5G APOSOR3413-250MG
5-Hydroxybenzofurazan
5-Hydroxybenzofurazan
Vzorec: C₆H₄N₂O₂
MW: 136,11 g/mol
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173849
CAS číslo: 768-09-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR