Tisk…
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR34-1G OR34-100MG
APOSOR34-1GEA 2480 CZK
APOSOR34-1G APOSOR34-100MG
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091524
CAS číslo: 59843-63-9