Tisk…
Indole-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indole-6-carboxylic acid
OR3398-100G OR3398-25G OR3398-5G
APOSOR3398-100GEA 3770 CZK
APOSOR3398-100G APOSOR3398-25G APOSOR3398-5G
Indole-6-carboxylic acid
Indole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Bod tání: 249…253 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210441
CAS číslo: 1670-82-2