Tisk…
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(Chloroacetyl)aniline
OR3397-5G OR3397-1G
APOSOR3397-5GEA 1490 CZK
APOSOR3397-5G APOSOR3397-1G
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
2-Chloro-N-phenylacetamide
Vzorec: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018887
CAS číslo: 587-65-5
EINECS: 209-604-0