Tisk…
2-Methyl-5-nitroindole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole
OR3396-1G OR3396-5G OR3396-25G
APOSOR3396-1GEA 0 CZK
APOSOR3396-1G APOSOR3396-5G APOSOR3396-25G
2-Methyl-5-nitroindole 95+%
2-Methyl-5-nitroindole
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00090335
CAS číslo: 7570-47-0