Tisk…
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Pyridin-4-yl)malonaldehyde
OR3395-1G OR3395-5G OR3395-500MG
APOSOR3395-1GEA 2110 CZK
APOSOR3395-1G APOSOR3395-5G APOSOR3395-500MG
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,149 g/mol
Bod tání: 320 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216535
CAS číslo: 51076-46-1
UN: 1759
ADR: 8,III