Tisk…
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 4070 CZK
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈ClNO₂S
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00152349
CAS číslo: 13244-35-4